主要文件
MAB1794H
Sigma-Aldrich
抗人B细胞(CD19)抗体(克隆FMC63,藻红蛋白偶联)
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
别名:
B-lymphocyte Surface Antigen B4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
共軛
PE
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
FMC63, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD19(930)
一般說明
生物化学:
p I = 7.0
特異性
根据比较研究、抗原识别和与CD19转染细胞系的阳性反应,该抗体的特异性与CD19单克隆抗体相当(Zola et al.,1988,1989)。可检测人B细胞系(包括前B细胞)表面的96 kD单链糖蛋白。外周血和组织中可检出B细胞。该抗体与大多数B细胞恶性肿瘤反应,包括慢性淋巴细胞白血病和大多数淋巴瘤,但不与多发性骨髓瘤反应。
细胞反应性:
正常:染色外周血和脾脏中的全部B淋巴细胞。粒细胞、单核细胞、血小板、红细胞和T淋巴细胞呈阴性。
临床:
B细胞慢性淋巴细胞白血病(B-CLL) +
原淋巴细胞白血病(PLL) +
毛细胞性白血病(HCL)+
普通急性淋巴细胞白血病(CALL)+ +
前B急性淋巴细胞白血病(pre-B-ALL) +
NULL-急性淋巴细胞白血病(NULL-ALL) +
T急性淋巴细胞白血病 (T-ALL) -
T普通淋巴细胞白血病(T-CLL)-
免疫原
Raji细胞
應用
使用经验证可用于FC的该抗人B细胞(CD19)抗体(克隆FMC63,藻红蛋白偶联)检测CD19 。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
该抗体可用于通过流式细胞术对正常B淋巴细胞进行计数并对B细胞恶性肿瘤进行分型。
建议用途
流式细胞术- 在100 μl缓冲液中,每100μl全血或者每1 x 10E6外周血单核细胞(PBMC)使用10 μl直接从小瓶中移取的抗体。
聯結
替代:CBL141P
外觀
从小鼠腹水中纯化。与R-藻红蛋白偶联。 该蛋白以溶于1.0ml 0.01M PBS 、0.1%叠氮化钠、0.2% BSA(pH 7.1)的形式提供。 通过电泳和流式细胞术检测每个批次的特性。
儲存和穩定性
可在2-8°C保存长达6个月。不可冷冻。避光保存。
警告:单克隆试剂溶液含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。由于该物料在管道中积聚会产生潜在危害,因此应将废试剂与大量水一起处置。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2