主要文件
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
材料
polyester support
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 4
特點
hydrophilic
長度
7.7 in.
寬度
3.3 in.
過濾面積
0 m2
基質
No Media
接頭
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany