主要文件
KX0010
Supelco
Karl Fischer Volumetric Reagent
别名:
carl fischer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
形狀
liquid
品質等級
技術
Karl-Fischer titration: suitable
轉變溫度
flash point 33.3 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
應用
KX0010-7, KX0010-6 and KX0010-4 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles
分析報告
Color: Dark red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Immune system, thymus, Thyroid
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
91.9 °F
閃點(°C)
33.3 °C