主要文件
KTGRA02TH3
Millipore
Aervent® 0.2 µm,Opticap® XL囊式
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 2, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
别名:
Opticap XL 2 with Aervent - 2" 0.2um TC/HB 3pk
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 2
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
gas filtration: suitable
長度
5.6 in.
寬度
3.3 in.
柱標稱長度
2 in. (5 cm)
直徑
8.4 cm (3.3 in.)
過濾面積
0.1 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤15 mg
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜生产。
灭菌方法
在123 °C下进行3次60分钟的高压灭菌循环;非在线蒸汽灭菌
分析報告
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重量提取物:在受控室温下,在70/30%IPA/水混合物中24小时后
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。