主要文件
KPGES003HH3
Millipore
Millipore Express® PHF, Opticap® XL 囊式
Opticap® XL 3, sterile, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 4.7 in. (11.9 cm)
别名:
Opticap XL 300 Millipore Express PHF Sterile 0.2 μm 9/16 in. HB/HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
irradiated
sterile
產品線
Opticap® XL 3
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤2.8 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
bioburden reduction: suitable
長度
11.9 cm (4.7 in.)
柱標稱長度
4.7 in. (11.9 cm)
直徑
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
480 cm2
入口接頭直徑
9/16 in.
入口到出口寬度
11.9 cm (4.7 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® PHF
孔徑
0.2 μm
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
无菌囊式滤器通过验证过的灭菌方法处理,符合现行USP和AAMI指南的无菌性要求。
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
在123 °C下进行3次60分钟的高压灭菌循环;非在线蒸汽灭菌
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和2.5 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用 ≥1 L 水冲洗后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按照ASTM® F838方法进行细菌挑战,滤器使用的膜样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。