主要文件
JV-10L-BK
Millipore
抗D抗体(克隆号RUM-1),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
RUM-1, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pack of 10 L
濃度
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.7-7.7
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
标准化的浓缩细胞培养上清液,经过磷酸盐缓冲液洗滤。
用于制造抗D血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
在密理博的4种IgM抗D抗体中间体(FFMU)中,RUM-1是亲合力(效价)最高的。该抗体优良的特异性适合制造IgM抗D抗体成品试剂,用于患者样本的血型鉴定。RUM-1是世界卫生组织(WHO)指定的抗D标准。
含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
應用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1