主要文件
IX0005
Sigma-Aldrich
Imidazole
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Imidazole, Glyoxaline, 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
-NHCH=NCH=CH-
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
206-019-2
蒸汽壓力
0.003 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
solid
pH值
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
轉變溫度
flash point 145 °C
密度
1.03 g/cm3
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI 密鑰
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
GR ACS Imidazole
IX0005-2 50g Poly Bottle
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay99% minIron (Fe)0.001% maxResidue after ignition0.1% maxWater (H2O)0.2% maxpH of a 5% solution at 25°C9.5-11.0
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup