Key Documents
IPVH08100
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
别名:
PVDF Blotting Membrane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-P PVDF膜, 10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Immobilon®
技術
dot blot: suitable
western blot: suitable
過濾器長度 × 寬度
8 cm × 10 cm
孔徑
0.45 μm pore size
容量
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
相容性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
檢測方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
運輸包裝
ambient
一般說明
主要结合机制:静电,疏水
概述
-Millipore提供了四种不同的Immobilon PVDF膜,每种膜都针对不同的蛋白印迹应用进行了优化。
与硝酸纤维素膜相比,Immobilon PVDF膜具有许多优势。它们不会’破裂或卷曲,并且可以切割而不会破裂。它们还具有低背景,广泛的溶剂相容性和优越的染色能力。此外,它们可以多次重新探测。
Immobilon-P转移膜:
- 45 µ m孔径推荐用于大多数蛋白质印迹,尤其是大于20 kDa的蛋白质
- Millipore′s快速免疫检测方案通过消除膜封闭和几个洗涤步骤而不降低灵敏度或特异性,将检测时间最多减少2小时
Immobilon-E膜:
-唯一在水性缓冲液中润湿的PVDF膜,消除了甲醇预湿步骤。
- 45 µ孔径推荐用于大多数蛋白质印迹,尤其是大于20 kDa的蛋白质
印迹三明治:
-当您需要处理多次印迹时,印迹三明治是一种方便,省时的选择。我们的三明治包括与色谱级印迹滤纸预切片交错的Immobilon-P膜,并与任何标准的湿转移装置兼容。
印迹滤纸:
-色谱级印迹滤纸预切至最流行的蛋白质印迹尺寸。
Immobilon-PSQ膜:
- 0.2 µm孔径和较大的内部结构
-比其他膜具有更高的蛋白吸附和测序产量
-建议用于小于20 kDa的印迹蛋白质
-防止低分子量蛋白的吹穿
Immobilon-FL膜:
-第一个针对荧光应用优化的转移膜
-极低的背景可提高全部荧光检测方案的灵敏度
-与全部激发波长和发射波长下的常用荧光探针兼容
-非常适合多重和化学荧光应用
Immobilon®PVDF膜有四种类型,每种类型都针对不同的蛋白印迹应用进行了优化。方便的印迹三明治的特点是预先切割的膜片和印迹滤纸。Immobilon PVDF膜具有高蛋白吸附性,因此在转移或重新探测过程中不会’丢失蛋白质。开放的孔结构使其易于接近结合蛋白并去除未结合的探针。此外,针对荧光印迹优化的Immobilon PVDF膜在定量,多重应用中显著提高了高灵敏度的信噪比。
特征&优点
:-切割时不会’破裂,卷曲或断裂
-低背景
-出色的染色能力
-可以多次重新探测
应用
:-蛋白质印迹,免疫印迹,斑点印迹,蛋白测序;
-兼容化学发光、荧光、放射性、显色和化学荧光检测
-兼容全部激发波长和发射波长的全部常用荧光探针
过滤器编码:IPVH
應用
10片,8 cm x 10 cm,0.45 µm孔径,疏水性PVDF转移膜,用于蛋白印迹。
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Melatonin triggers p53(Ser) phosphorylation and prevents DNA damage accumulation.
Santoro, R, et al.
Oncogene (2011)