主要文件
INTELLIFLEX-RU0
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX RU0
multiplex up to 500 analytes
别名:
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.84
一般說明
xMAP® INTELLIFLEX RU0系统是Luminex家族的最新成员,具有先进的功能,如带有触摸屏和自动维护功能的嵌入式PC。该设计减少了光学校准的需要,并且比其他基于Luminex流式细胞仪的读取器更小、更轻。该系统可运行96和384孔板。
法律資訊
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
在欧盟,该产品在使用寿命结束时将被视为废弃电气和电子设备 (WEEE)。