主要文件
HTS233LRTA
Sigma-Aldrich
即取即测 LH糖蛋白激素受体冷冻细胞
Human
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
产品名称
即取即测 LH糖蛋白激素受体冷冻细胞,
生物源
human
品質等級
製造商/商標名
Ready-to-Assay
技術
activity assay: suitable (cAMP)
calcium flux assay: suitable
GenBank登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
EMD Millipore’s 即用型 GPCR 冷冻细胞专为简单、快速的钙化分析而设计,无需进行大量细胞培养。 EMD Millipore 优化了冷冻条件,可使细胞解冻后保持高活力和功能性。使用者只需解冻细胞,然后将其重新悬浮在培养基中,将细胞悬浮液分配到测定培养皿中,并在过夜恢复后进行钙反应测定。
EMD Millipore’s ChemiBrite 细胞共同表达 GPCR 与一种新型的 clytin 变体(一种钙激活的光蛋白),从而能够灵敏地检测配体诱导的钙通量。 ChemiBrite 版本中的 clytin 包含一个突变,该突变将其对钙的亲和力提高,能以比其他线粒体表达的光蛋白更高的灵敏度检测许多细胞中的胞质钙。 发光钙测定法与荧光钙测定法相比具有几个优势,包括:降低了底物成本、提高了灵敏度,并且不受荧光化合物的干扰。
黄体生成激素(LH),也称为促肾上腺皮质激素,是由垂体产生的,对生育和繁殖至关重要。在女性中,LH 调节排卵。在男性中,LH 刺激睾丸激素的产生。LH 受体基因中的几种天然突变与人类生殖系统疾病有关(Themmen et al.)。LH 与 TSH、hCG 和 FSH 一样,都是糖蛋白激素家族的成员。每个成员共享一个共同的 α 亚基,而 β 亚基赋予功能特异性。激活后,LH 主要通过 Gαqs/腺苷酸环化酶/cAMP/PKA 途径产生信号,如天然颗粒细胞中所示。EMD Millipore’s 表达克隆的人 LH 受体的 ChemiBrite 细胞是通过使用 ChemiBrite 细胞分裂素、LH 受体和混杂的 G 蛋白(从而使受体与钙信号传导偶联)重组转染 HEK293 细胞而制成。 在转染后的最佳时间将细胞冻存。 解冻、恢复和上样后,细胞即可用于 LH 受体的激动剂、拮抗剂和调节剂的发光、荧光和 cAMP 积累分析。
細胞系描述
GPCR 细胞系
HEK293
生化/生理作用
GPCR 类别:A
蛋白靶标:LH
靶标子家族:糖蛋白激素
成分
包装中包含 2 小瓶不含支原体的细胞,每小瓶 1 ml。
五十(50)ml培养基成分。
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責聲明
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因生物分别由欧洲议会和理事会的第 2001/18/EC 号和第 2009/41/EC 号指令及其在成员国的国家实施规范进行管理。这项法律规定{HCompany}有义务要求您提供某些信息,以及有关处理 GMO 的机构的信息。单击此处获取最终用户声明(EUD)表格
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Themmen APN et al.
Endocrine reviews, 21(5), 551-583 (2000-10-21)
The recent unraveling of structures of genes for the gonadotropin subunits and gonadotropin receptors has provided reproductive endocrinologists with new tools to study normal and pathological functions of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Rare inactivating mutations that produce distinctive phenotypes of isolated
X C Jia et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 5(6), 759-768 (1991-06-01)
Studies on human LH receptors are difficult due to the limited availability of clinical samples. Recent cloning of rat and porcine LH receptor cDNAs indicated that these binding sites are single polypeptides of the G-protein-coupled receptor family with seven transmembrane