主要文件
HGEP04710
Millipore
47mm 10 件装 0.5/0.2um Express SHC 圆盘 w/Typar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
polyethersulfone
產品線
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
技術
sterile filtration: suitable
過濾器直徑
47 mm
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
相关类别
其他說明
使用说明
  • 生物体截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物工艺
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜过滤器用户指南的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜过滤器用户指南
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany