主要文件
HF000MC100
Millipore
覆有离型纸的薄层底板
No membrane, filter W × L 6 cm × 30 cm, pkg of 100 sheets
别名:
防粘纯底板,不含层析膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
品質等級
包裝
pkg of 100 sheets
filter W × L
6 cm × 30 cm
一般說明
侧向层析检测可简便快速地检测/定量血液、唾液和尿液等生物样本中的分析物(如抗体和抗原)。每包含有100张覆有防粘纸的底板,用于制造侧向层析检测产品。注意:本品不包含Hi-Flow Plus膜。
應用
密理博防粘薄层底板适合多种侧向层析应用,包括传染病检测(新冠、HIV、流感、疟疾、STD等),还有女性健康、生物标志物检测、药物滥用检测、药物开发、环境检测、农业应用、食品安全、产品质量检测和动物健康。
特點和優勢
  • 预切割, 方便使用。
  • 配送快速。
法律資訊
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany