主要文件
HAWG050S6
Millipore
S-Pak® 膜滤器
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white gridded for general microbiological analysis
别名:
S-Pak滤膜, 0.45µm, 50mm 白色网格, 膜滤器,半透膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
製造商/商標名
S-Pak®
直徑
50 mm
過濾器直徑
50 mm
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type cosmetics
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
運輸包裝
ambient
一般說明
S-Pak过滤器由混合纤维素酯(MCE)制成,孔径为0.45 μm,白色,网格状,直径为50mm。这些过滤器具有很高的回收率,更适合于一般微生物检测。S-Pak滤膜和分配器通过将即用型、无菌、独立包装膜的优点与独特的处理简便性相结合,彻底改变了膜过滤(MF)方法测试的过滤器处理方式。
應用
S-Pak系统适用于根据国际标准检测饮用水、瓶装水和矿泉水。
这些过滤器可用于临床、化妆品、环境、食品和饮料、工业品管和制药行业。
通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
包裝
单独密封,带蓝色隔离纸,无菌
法律資訊
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3