主要文件
GSTF29325
Millipore
MF-Millipore膜
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
别名:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Triton-free, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
參數
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
293 mm
厚度
180 μm
重量法萃取物
<2%
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore
孔徑
0.22 μm pore size
75 % porosity
起泡點
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:GSTF
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3