Merck
所有图片(4)
主要文件
GFDX203000
Millipore
玻璃纤维诊断纸 20mmx 30 cm片,100片/盒
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
别名:
玻璃纤维诊断垫, 玻璃纤维垫, 结合垫, 诊断垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
包裝
pack of 100 sheets
品質等級
製造商/商標名
SureWick®
過濾器長度 × 寬度
20 cm × 30 cm
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SureWick® 层析垫材是专用于快速诊断侧向 层析检测产品的制造原料,优异的一致性及高性能满足生产要求。SureWick®玻璃 纤维结合垫/诊断垫用于释放检测试剂, 促进样品沿着侧向层析 膜流动。该包装含有100片20cm x 30cm玻璃纤维 诊断垫(GFDX)材料。
應用
SureWick® 垫材专门优化用作侧向层析的样品垫、结合垫和吸收垫。 适用于各种侧向检测应用,包括传染 病检测(新冠、HIV、流感、疟疾、STD等),还有女性 健康、生物标志物检测、药物滥用检测、药物 开发、环境检测、农业应用、食品安全、 产品质量检测和动物健康。
特點和優勢
  • SureWick® 玻璃纤维垫具有较低的析出性和良好的一致性。
  • 它们 提供可靠、可预测的样品流动和试剂输送。
  • 具有 一致的厚度、床层和表观质量。
  • 快速 配送。
  • 提供强大的技术支持。
法律資訊
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1