Key Documents
GF322
Sigma-Aldrich
GDNF, 人类重组
不含动物
别名:
Glial Derived Neurotrophic Factor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質等級
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
GDNF 是一种二硫化物连接的同型二聚体神经营养因子,在结构上与 Artemin、Neurturin 和 Persephin 有关这些蛋白属于半胱氨酸结超家族,是具有稳定的二聚体蛋白结构的生长因子。GDNF 通过多组分受体系统传递信号,该系统由 RET 和四个 GFRα(α1-α4)受体之一组成。GDNF 专门促进中脑神经元的多巴胺摄取和存活以及形态分化。使用帕金森’氏病小鼠模型的研究表明, GDNF 可以改善运动迟缓、僵直和姿势不稳等状况。
功能性人 GDNF 配体是一种二硫化物连接的同型二聚体,由两条 15 kDa 的多肽链(称为单体)组成。每个单体包含七个保守的半胱氨酸残基,其中一个(Cys 101)用于链间二硫键桥接,其他单体参与分子内环形成,称为半胱氨酸结构型。
产品来源:蛋白质在大肠杆菌中表达。
该蛋白质无需使用任何动物产品/试剂即可生产,并且被认为是无动物源性的,可用于必须避免动物病毒传播和污染的实验方案中。
應用
研究子类别
生长因子&受体
研究类别
干细胞研究
品質
通过大鼠 C6 细胞的增殖确定的 ED50 为 ≤ 0.1 µg/ml,对应于 ≥ 1 x 10^5 单位/毫克的比活性。
外觀
产物溶于 10 mM 柠檬酸钠 + 150 mM NaCl 溶液中,冻干前通过 0.2 微米过滤器过滤。
儲存和穩定性
自收到之日起,置于 -20°C 最多可保存 4 个月。打开之前,请将小瓶离心。
在水中重悬至浓度为 0.1-1.0mg/ml。不可涡旋。为了延长保存时间,建议在含有载体蛋白的缓冲液中进一步稀释,并以等分试样储存于 -20°C。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Melissa Hingorani et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 994735-994735 (2022-11-11)
Vertebrate brains have a dual structure, composed of (i) axons that can be well-captured with graph-theoretical methods and (ii) axons that form a dense matrix in which neurons with precise connections operate. A core part of this matrix is formed