主要文件
GF315
Sigma-Aldrich
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
别名:
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
产品名称
不含人重组动物的VEGF165蛋白, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠杆菌
血管内皮生长因子(VEGF或VEGFA)是胎儿和成人血管生成和血管发生的有效介质。人类表达长度为121、145、165、183、189和206个氨基酸(aa)的交替剪接的同工型。VEGF165似乎是最丰富和最有效的同工型,其次是VEGF121和VEGF189。VEGF是一种有效的生长和血管生成细胞因子。它刺激内皮细胞的增殖和存活,并促进血管生成和血管通透性。VEGF在血管化组织中表达,在正常和病理性血管生成中起着重要作用。大量证据表明VEGF与肿瘤转移和眼内新生血管综合征的诱导有关。VEGF通过三种受体发出信号;Fms样酪氨酸激酶(flt-1),KDR基因产物(KDR的鼠同源物是flk-1基因产物)和flt4基因产物。重组人VEGF是由两条165个氨基酸的多肽链组成的38.2 kDa二硫键连接的同型二聚体蛋白。
特異性
交叉反应性
小鼠,大鼠,猪,仓鼠,鳟鱼,绿藻,绵羊,牛,兔,豚鼠
應用
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
生物活性测定:通过使用1.0-8.0 ng/mL浓度范围的人脐静脉内皮细胞(HUVEC)增殖的剂量依赖性刺激测定。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人VEGF165是使用所有非动物试剂制备的。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
John P Morgan et al.
Nature protocols, 8(9), 1820-1836 (2013-08-31)
This protocol describes how to form a 3D cell culture with explicit, endothelialized microvessels. The approach leads to fully enclosed, perfusable vessels in a bioremodelable hydrogel (type I collagen). The protocol uses microfabrication to enable user-defined geometries of the vascular