主要文件
FWMS01800
Millipore
PTFE膜滤器,孔径0.45 μm
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
别名:
Milliseal Membrane Seal, PTFE, 18 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
直徑
18 mm
過濾器直徑
18 mm
厚度
0.2 mm
基質
Milliseal
孔徑
0.45 μm pore size
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany