品質等級
1 of 4
此商品 | 31434-M | S9888 | 71376 |
---|---|---|---|
≥99% (titration) | ≥99.5% | ≥99.0% | ≥99.5% (AT) |
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | - | H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
BioPerformance Certified | ACS reagent, puriss. p.a. | ACS reagent | for molecular biology |
7 | 5.0-8.0 (25 °C, 5%) | 5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution) | 5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa | 1 hPa ( 865 °C) | 1.33 hPa ( 865 °C) | 1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa |
分析证书(COA)
需要 COA 样本?
这是一份质检报告(COA)样本,并不代表该特定产品的最新生产批次。