一般說明
LCR滤膜是一种没有支撑的亲水性PTFE滤膜,与所有常用的HPLC溶剂相容。该膜经过特殊处理,去除了残留的萃取物,确保不会向您的HPLC溶剂中添加任何东西,从而提供更清晰的分析结果。
特点 & 优势:
•亲水膜可用于过滤水性液体,无需事先润湿
•超净膜不会在样品或溶剂中添加可萃取物
应用:
HPLC 流动相过滤;澄清酸、碱和稀释蛋白溶液;分离RNA
特点 & 优势:
•亲水膜可用于过滤水性液体,无需事先润湿
•超净膜不会在样品或溶剂中添加可萃取物
应用:
HPLC 流动相过滤;澄清酸、碱和稀释蛋白溶液;分离RNA
滤器类型:筛网过滤器
滤器编码:FHLC
應用
- HPLC流动相过滤
- 澄清酸、碱和稀释的蛋白质溶液
- 分离 RNA
- 微塑料分析