主要文件
EZSWIRE01
Millipore
用于EZ-Stream®真空泵的电源连接器
Power Cable for uninterrupted filtration
别名:
电源线, 电源连接器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116500
NACRES:
NB.79
特點
repair kit
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Stream®
應用
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump
一般說明
EZ-Stream®真空泵的电源连接器用于在过滤过程中为真空泵供电。它是一种容易订购的配件系统。
它包括在泵外壳中安装的电源连接器以及将连接器固定在外壳上的六角螺母。该电源连接器已经连接了电子板接线头,可轻松更换,无需焊接。
The EZ-Stream® 真空泵特别适用于工作台和层流罩,占地面积小,节省实验室空间。
應用
EZ-Stream®真空泵的电源连接器用于在过滤过程中为真空泵供电。
法律資訊
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany