产品名称
人S100B ELISA,EZHS100B-33K, This Human S100B ELISA kit is to be used for the quantification of human S100B in cerebrospinal fluid, serum & plasma.
品質等級
物種活性
human
包裝
kit of 1 × 96 wells
參數
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 93%
(CSF)
accuracy: 94%
(serum)
sensitivity: 2.7 pg/mL
standard curve range: 2.7-2000 pg/mL
inter-assay cv: <4%
intra-assay cv: <4%
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt登錄號
應用
research use
檢測方法
colorimetric (450nm)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
EMD Millipore’s 人S100B ELISA试剂盒用于定量脑脊液、血清和血浆中的人S100B。 该试剂盒尚未检测细胞培养上清液。
S100B是一种钙结合蛋白,主要由中央神经紧张的系统中的星形胶质细胞产生,并与神经紧张的系统的发育和维持有关。尽管S100B分泌的机制尚不清楚,但似乎受氧化性应激的影响。在纳摩尔浓度(正常水平)下,S100B能够保护神经元免受谷氨酸毒性。神经胶质损伤或对神经损伤的星形胶质细胞反应(反应性星形胶质增生)导致S100B升高至微摩尔浓度。S100B的高水平会进一步增加神经元损伤。S100B的高水平被认为是一种生物标记物,可能表明中枢神经系统受损或功能障碍。
特異性
本试验中使用的抗体对可测量人S100B,与S100A1、S100A6和S100A13无交叉反应性。
本试验可检测多种物种中的S100B,包括: 牛、仓鼠、马、猴、小鼠、猪、兔和大鼠。
本试验可检测多种物种中的S100B,包括: 牛、仓鼠、马、猴、小鼠、猪、兔和大鼠。
應用
用于检测/量化:S100B
研究类别
神经科学
神经科学
这是同一天的试验
其他說明
请联系技术服务部进行稀释度线性研究。
免責聲明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1