主要文件
EZGLP2
Millipore
Rat/Human GLP-2 ELISA Kit
detects GLP-2 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
别名:
Glucagon-like peptide-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
产品名称
GLP-2 ELISA, This GLP-2 ELISA is used to measure & quantify GLP-2 levels in Metabolism & Endocrine research.
品質等級
物種活性
human, rat
包裝
kit of 1 × 96 wells
參數
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 75-97%
(Human)
accuracy: 94-109%
(Rat)
sensitivity: 1 ng/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 1-64 ng/mL
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
應用
research use
檢測方法
colorimetric (450nm/590nm)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
胰高血糖素样肽GLP-1和GLP-2是营养摄入后从小肠释放的重要肠道激素。在循环中,GLP-2以两种分子形式存在,即GLP-2(1-33)和GLP-2(3-33)。与GLP-1相似,蛋白酶DPPIV将活性形式GLP-2(1-33)裂解为非活性形式GLP-2(3-33)。已显示GLP-2在调节胃肠功能(消化,吸收,运动,上皮生长和血流)和骨吸收中起重要作用。因此,GLP-2或其类似物可具有治疗诸如克罗恩’病和骨质疏松症等疾病的治疗潜力。
特異性
人GLP-2 1-33 100%
人GLP-2 3-33 112%
大鼠 GLP-2 101%
應用
用于检测/量化:GLP-2
研究子类别
骨质疏松症
研究类别
代谢
该试验需要50 µl大鼠或人样本,并在室温下进行4小时试验。 在豚鼠、马、猪和非人灵长类动物样本中也检测到GLP-2。
其他說明
请联系技术服务部进行稀释度线性研究。
免責聲明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3