主要文件
EZFITMVG3
Millipore
EZ-Fit® 过滤头垫圈
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, EZ-Fit® filtration head, pkg of 3 units
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
silicone
品質等級
滅菌相容性
autoclavable compatible
包裝
pkg of 3 units
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit®过滤头垫圈是EZ-Fit®过滤头的备件,确保过滤头在过滤时有最大的抓紧力(gripping)。
應用
EZ-Fit®过滤头垫圈是EZ-Fit®歧管的附件,用于一般微生物分析、生物负载测试和&水监测的供试品过滤。
準備報告
灭菌方法
高压灭菌
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany