材料
stainless steel
滅菌相容性
autoclavable compatible
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Fit®
輸入
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
應用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit®歧管有助于优化工作流程并控制污染风险。可以移除歧管的每个组件,以便于清洁和高压灭菌,从而防止生物膜的形成。2通阀设计可防止用户在打开或关闭阀时意外接触过滤头。当在层流罩中使用时,低高度设计增加了舒适性。新的Microfil®头设计提高了易用性,减少了维护,并限制了污染的风险。连续裙边设计方便用镊子轻松安全转移膜,降低膜过滤区接触风险。按压边缘任意位置,即可简便地移除多孔过滤支架。
應用
EZ-Fit®过滤歧管用于通用实验室过滤,并支持一个试样的过滤。歧管适用于Microfil®过滤装置。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
配置
产品编号
说明
价格
附屬品