主要文件
EX0185
Supelco
Diethyl ether
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether), Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
乙醚, 醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2O
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-467-2
bp:
34.6 °C (lit.)
产品名称
二乙醚, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
等級
reagent
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
儲存期限
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
雜質
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
1-3% Alcohol (C2H5OH)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAlcohol (C2H5OH)1-3%Assay (Et2O + EtOH)98.0% minCarbonyl (as HCHO)0.001% maxColor (APHA)10 maxDensity at 20°C0.714-0.718g/mlEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidPeroxide (as H2O2)*1ppm maxTitrable acid0.0002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup