主要文件
ENSTAG
Millipore
NovaSeptum® GO取样锁定标牌
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
產品線
NovaSeptum® GO
特點
autoclavable
參數
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
應用
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
儲存溫度
room temp
一般說明
NovaSeptum® GO取样锁定标牌用于说明取样装置尚未开始取样。
装置配置: 无菌采样配件
應用
无菌试验、热原试验、内毒素试验、化学分析、pH值分析和发酵应用
包裝
ENSTAG(100个/盒)
成分
  • 锁定标记:聚酰胺/不锈钢
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany