主要文件
EIMF22205
Millipore
聚醚砜膜
hydrophilic
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
參數
15 mL/min-cm2 water flow rate
厚度
150 μm
基質
Express PLUS
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
20 psi at 23 °C
一般說明
EIMF是0.2 μm孔径PES滤膜,旨在完全去除尺寸大于0.2 μm的颗粒和微生物。
其他說明
使用说明
  • 生物体截留:微生物
  • 作用机制:过滤
  • 应用:微滤
  • 预期用途:减少或去除微生物
  • 使用说明:0.2 μm孔径亲水膜可去除尺寸大于0.2 μm的颗粒和微生物。
  • 储存声明:在干燥处储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany