Key Documents
CT10F1C50
Millipore
Polygard®CT筒式过滤器
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
别名:
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Polygard
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
孔徑
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code F (double open end w/flat gaskets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Device Configuration: Cartridge
法律資訊
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany