主要文件
CT05F1C50
Millipore
Polygard CT CLAR SER 50/PK
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
别名:
Polygard®CT筒式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Polygard
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
孔徑
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code F (double open end w/flat gaskets)
一般說明
Device Configuration: Cartridge
法律資訊
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany