主要文件
CPMB02202
Milli-Q
Ion-Ex精制柱55cm (22")
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
别名:
Ion-Ex精制柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
品質等級
特點
Removal of Inorganics and particulate contaminants
包裝
pkg of 2 units
長度
55 cm (22 in.)
容量
175 g ion exchange capacity (NaCl)
相容性
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ion-Ex 精纯柱 55cm(22")是纯水柱,用于去除超纯水中的痕量无机物。
應用
该滤柱可有效去除痕量离子污染物。
特點和優勢
  • 有效去除 Super-Q® Plus实验室纯水系统进水流中的无机颗粒和污染物。
  • 含纯离子交换树脂。
  • 持续产生超纯水,水质超过 I 类 ASTM / CAP / CLSI 要求。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany