主要文件
CP2072S03
Millipore
Lifegard 筒式过滤器 20 in.2.0 µm 7 号
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
别名:
Lifegard 2.0 µm标称,小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Lifegard
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Lifegard
參數
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
技術
prefiltration: suitable
長度
20 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
20 in. (50 cm)
直徑
7.4 cm (2.9 in.)
過濾面積
0.92 m2
雜質
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤440 mg/cartridge
基質
Lifegard
孔徑
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code 7
一般說明
设备配置:纯化柱
特點和優勢
形式:单层
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
規格
过滤器级别:AP20
準備報告
消毒方法
80 °C×30 min的热水处理
灭菌
121 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌,10次
分析報告
用水冲洗≥5 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany