主要文件
CN1273E06
Millipore
Polygard® CN筒式滤芯
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
别名:
Polygard-CN Cartridge Filter 30 in. 1.2 µm Code 7 Ethylene-Propylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
EPR seal
polypropylene
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Polygard
參數
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
柱標稱長度
30 in. (75 cm)
直徑
7.0 cm (2.75 in.)
過濾面積
1.26 m2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
≤150 mg
孔徑
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Polygard® CN筒式过滤芯是标称孔径滤器,专用于从液体或气体中去除微粒。Polygard®-CN的折叠式结构设计可保证过滤过程中最小压降,1.2μm孔径和全聚丙烯成分带来低可提取物和广泛的化学相容性。卓越的微粒和微生物去除能力增强了下游过滤效率。
Polygard-CN滤芯具有高通量,25 °C下最大压差为4.8 bar(70 psid)。滤芯牢固耐用,可耐受多次在线蒸汽灭菌。
经典应用
Polygard-CN滤芯广泛用于饮料业,适合液体和气体过滤、澄清和减菌。
合规性
经获认可的认证机构审核,Polygard® CN滤芯的设计、开发和生产均严格遵从ISO 9000质量体系标准,每件产品均附有质量标准证书(CoQ)。每个滤芯均提供验证手册支持,满足合规要求。
每个滤芯均带标记,方便溯源和识别。
有多种规格可供选用
Polygard® CN滤芯提供各种孔径大小选择,满足各种应用需求。还提供多种进出口连接方式,方便适配现有滤器外壳。
準備報告
消毒方法
80 °C×30 min的热水处理
灭菌
126 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌,10次
分析報告
可提取物质量:水中浸泡24 h后称量
用水冲洗≥15 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
其他說明
使用说明
  • 生物体截留:微生物减少
  • 作用机制:过滤(nominal)
  • 应用:生物工艺
  • 预期用途:有效减少颗粒和微生物
  • 使用说明:请参阅Polygard®和CLARIGARD®滤芯说明书(Polygard and CLARIGARD Cartridges user guide)
  • 储存声明:在干燥处储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany