主要文件
CN03F2001
Millipore
Polygard® CN筒式滤芯
pore size 0.3 μm, Code F (double open end w/flat gaskets)
别名:
CN CARTRIGE C-F 20" 0.3UM
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
孔徑
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
柱代碼
Code F (double open end w/flat gaskets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Device Configuration: Cartridge
法律資訊
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany