主要文件
CDFC02203
Milli-Q
Super-C碳粉滤芯
For use with Super-Q® systems
别名:
Super-C碳粉滤芯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
包裝
pkg of 3 units
長度
55 cm (22 in.)
相容性
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Super-C 碳柱,是合成的活性炭柱,采用独特干式包装碳,可有效去除纯水中的有机颗粒和污染物。
應用
Super-C 碳柱与 Super-Q® 系统一起使用,从水中去除痕量有机物。
特點和優勢
  • 长度:22英寸(56 cm)。
  • 纯化柱持续产生超纯水,水质始终超过I类ASTM / CAP / CLSI 要求。
法律資訊
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany