主要文件
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
for separation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
材料
PVDF
品質等級
等級
for separation
描述
Filter code BVSP
Superhydrophobic
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
參數
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
技術
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
過濾面積
400 cm2
膜尺寸
20 cm × 20 cm
厚度
≥90 μm × 140 μm
孔徑
1.2 μm