主要文件
BG-3
Sigma-Aldrich
X-Gal贮备液
The X-Gal is a histochemical substrate used to detect the presence of B-galactosidase.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
形狀
solution
製造商/商標名
Specialty Media
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
一般說明
X-Gal是一种组织化学底物,用于检测B-半乳糖苷酶的存在。水解后会产生蓝色沉淀,使其适合用于免疫印迹和免疫细胞化学分析。表达活性B-半乳糖苷酶的细胞在用X-gal染色时会产生蓝色菌落。它是可视化LacZ报告基因在细胞培养物中表达所需的成分之一。
應用
研究类别
全部
外觀
1ml 40mg/ml DMSO液体。
儲存和穩定性
在-20C下可储存2年
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)