Key Documents
B26524
Millipore
模拟压力表,带卫生隔膜保护
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Pellicon®
品質等級
接頭
3/4 in. sanitary clamp
一般說明
模拟压力表(卫生隔膜保护)是Pellicon® Mini迷你型膜包夹具的配件,简单的设计使工艺开发和小规模药物生产更加简单和高效。
Pellicon® 迷你型夹具可同时运行1至3个Pellicon® 2 迷你型或Pellicon® 3膜包。用小扭力扳手紧固卫生夹具,夹具的两块板manifold plate(用于液体进出膜包)和end plate(用于密封膜包)会夹紧膜包。
迷你型夹具适合工艺开发和小批量药物生产。
特點和優勢
迷你型膜包夹具和模拟压力表(卫生隔膜保护)专用于工艺开发和小规模制药生产。
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany