Key Documents
ATTP02500
Millipore
Isopore滤膜
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
聚碳酸酯膜过滤器,孔径0.8 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore
Millipore
參數
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
過濾器直徑
25 mm
厚度
25 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore
孔徑
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
起泡點
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Isopore 滤膜是一种聚碳酸酯、轨迹蚀刻的网式过滤器,推荐用于所有需要在膜表面观察样品的分析。Isopore 滤膜在使用光学或电子显微镜分析空气中的污染物和其他颗粒方面具有明显的优势。Isopore 滤膜由聚碳酸酯膜组成,该膜具有光滑的玻璃状表面,可以更清晰地观察样品。独特的滤膜生产工艺保证了精确、一致的孔径,因此能准确地按粒径分离样品。由于低、恒定的焦油和灰分重量,通常不需要配重过滤器。
特点 & 优势:
•膜结构将颗粒保留在表面上,简化了计数和分析
•Isopore 滤膜不染色,使得背景干扰低
•非吸湿性,可快速干燥并减少样品分析时间
•半透明材料无需透明处理,可用于透射光显微镜;也提供棕色产品
应用:
空气监测,落射荧光显微镜,趋化性测定
过滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:ATTP
應用
  • 反射光显微镜
  • SEM 分析
  • 重量分析
  • 空气监测
  • 石棉监测
  • 微塑料分析
  • 微塑料分析级水
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany