主要文件
AP10045S0
Millipore
膜过滤吸附垫,罐装
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
材料
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
無菌
sterile
包裝
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
直徑
45 mm
輸入
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
一般說明
100个吸收垫的10个罐是无菌的,直径45mm,用于强化污染分析用Millipores′监测器中的过滤器。当以生长培养基饱和时,它们也可用于在膜上培养微生物。为了提高流速和通量,我们的编织网状间隔垫片可以放置在串联过滤设备的过滤器之间,以防止下游筛网过滤器“堵塞”上游过滤器孔。吸收垫防止高压或快速流动条件下的膜损坏。这些吸收垫中采用的纯净的白色纤维素材料已经过采样和测试,并符合规格。
應用
这些垫片可用于临床、化妆品、环境、食品和饮料、工业质控和制药行业。
通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
聯結
替代:AP1 004 7S0