主要文件
ABS2090
Sigma-Aldrich
抗-ICDH
serum, from rabbit
别名:
Isocitrate dehydrogenase, ICDH (NADP), IDH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
E. coli, Legionella pneumophila
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
western blot: suitable
同型
IgG
GenBank登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
异柠檬酸脱氢酶(NADP)(也称 IDH、ICDH)可催化异柠檬酸的氧化脱羧形成α-酮戊二酸。真核生物中至少有三种IDH的同功酶:两种位于线粒体基质(一种为NAD+依赖型,另一种为NADP+依赖型),第三种(也为NADP+依赖型)位于细胞质。在大肠杆菌中,NADP+依赖型ICDH的活性受到丝氨酸残基的磷酸化控制,ICDH的磷酸化形式是完全失活的。据报道如果Ser113 被丙氨酸、半胱氨酸、苏氨酸或酪氨酸取代,酶活性有些下降。但是,天门冬氨酸的取代使其活性完全消除。ICDH 含有三个结构域:一个大的α+β结构域、一个小的α/β结构域和一个涉及前两个亚基的α/β扣环状结构域。(参考文献:Hurley, JH et al (1989).Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 86 (22); 8635-8639)。
特異性
该多克隆抗体可检测大肠杆菌和嗜肺军团菌中的异柠檬酸脱氢酶。
预期与大多数真细菌发生反应。
免疫原
来自嗜肺军团菌菌株Lp02的His标记的全长重组异柠檬酸脱氢酶。
表位:未知
應用
抗-ICDH抗体(货号ABS2090)是一种可检测异柠檬酸脱氢酶(NADP)的兔多克隆抗体。已对其进行了蛋白质印迹测试。
研究类别
信号传导
蛋白印迹分析:一个代表性批次的1:10,000稀释液在20 µL 军团杆菌细胞裂解液中检测到ICDH。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在大肠杆菌细胞裂解液中检测到ICDH(Xu, L., et. al. (2010).PLoS Pathog.6(3):e1000822; Lu, C., et. al. (2016).Sci Signal.9(412):ra11)。
品質
通过蛋白质印迹法在大肠杆菌细胞裂解液中进行评评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000 稀释液在20 µL大肠杆菌细胞裂解液中检测到 ICDH。
標靶描述
观测值〜45 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Yunjia Shi et al.
Microbiology spectrum, 10(6), e0294922-e0294922 (2022-11-16)
The increasingly serious problem of bacterial drug resistance has led to the development of antivirulence agents. The Salmonella enterica serovar Typhimurium Salmonella pathogenicity island (SPI)-encoded type III secretion system (T3SS) and its effector proteins are important virulence factors for S.
Yunjia Shi et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 12, 967149-967149 (2022-10-01)
New therapeutic strategies for clinical Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) infection are urgently needed due to the generation of antibiotic-resistant bacteria. Inhibition of bacterial virulence has been increasingly regarded as a potential and innovative strategy for the development of
Jingyan Shu et al.
Frontiers in microbiology, 12, 784926-784926 (2022-02-12)
Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) is a zoonotic pathogen that can cause food poisoning and diarrhea in both humans and animals worldwide. The Salmonella pathogenicity island (SPI) genes encoded type III secretion system (T3SS) is important for S. Typhimurium