純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, human, mouse
物種活性(以同源性預測)
canine (based on 100% sequence homology)
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALDH1A2(8854)
mouse ... Aldh1A2(19378)
一般說明
视黄醛脱氢酶2(EC 1.2.1.36; UniProt Q62148;也称醛脱氢酶家族1成员A2、RALDH 2、RalDH2、RALDH(II)、视黄醛特异性脱氢酶2型)由鼠类的Aldh1a2(也称Aldh1a7、Raldh2)基因(基因ID 19378)编码。它可以识别并结合游离视黄醛,以及细胞视黄醇结合性、与蛋白结合的视黄醛,并将其氧化为视黄酸酯。该酶在胚胎中为活性状态,视黄酸在早期发育中起关键作用。RALDH2敲除小鼠活不过E10.5期。三种视黄醛脱氢酶RALDH1-3(或称ALDH1 α 1-3)催化视黄醛的可逆氧化,形成atRA。视黄醛是在视黄醛脱氢酶(RDH)的催化下通过视黄醇的可逆氧化形成。在眼睛发育过程中,三种RALDH酶通过 严密控制的时空表达模式,一起介导atRA信号传导。在出生后的人眼中,RALDH催化活性可以在脉络膜(choroid)、视网膜色素上皮(RPE)和视网膜上检测到。RALDH2 在脉络膜和RPE中丰度最高,在视网膜中丰度中等,在巩膜中丰度较低。RALDH1 在脉络膜中丰度最高,在巩膜中丰度中等,在视网膜和RPE中丰度显著减小。RALDH3在胚胎眼发育中表达最高,但是在成年眼底组织中检测不到。
特異性
该多克隆抗体靶向 UniProt (O94788/Q62148/Q63639)报告的人/小鼠/大鼠RalDH2的N末端区序列。
免疫原
对应于小鼠RalDH2的N末端区域序列的KLH偶联线性肽。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠胚胎组织切片中检测到 RalDH2。
免疫荧光分析:通过荧光免疫组织化学法,一个代表性批次的1:300稀释液对石蜡包埋的胚胎E15 Sprague-Dawley(SD)大鼠头部切片中发育中的眼睛进行免疫染色(由阿伯丁大学Anna Ashton提供)
免疫组化分析:一个代表性批次的1:300稀释液在µ 50 µg新生(产后P0)Sprague-Dawley(SD)大鼠全眼组织裂解液中检测到RalDH2,但是在成年SD大鼠脑外侧皮层和脑桥组织裂解液中没有检测到(由阿伯丁大学Anna Ashton提供)。
免疫荧光分析:通过荧光免疫组织化学法,一个代表性批次的1:300稀释液对石蜡包埋的胚胎E15 Sprague-Dawley(SD)大鼠头部切片中发育中的眼睛进行免疫染色(由阿伯丁大学Anna Ashton提供)
免疫组化分析:一个代表性批次的1:300稀释液在µ 50 µg新生(产后P0)Sprague-Dawley(SD)大鼠全眼组织裂解液中检测到RalDH2,但是在成年SD大鼠脑外侧皮层和脑桥组织裂解液中没有检测到(由阿伯丁大学Anna Ashton提供)。
抗-RalDH2(ALDH1A2)抗体(货号ABN420)是一种靶向alDH2(ALDH1A2)的高度特异性兔多克隆抗体,已在免疫荧光、免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过免疫组化分析在小鼠视网膜组织切片中进行评估。
免疫组化分析:该抗体的1:250稀释液在小鼠视网膜组织切片中检测到RalDH2。
免疫组化分析:该抗体的1:250稀释液在小鼠视网膜组织切片中检测到RalDH2。
標靶描述
观测分子量〜57 kDa。计算值 56.72/56.63/56.64 kDa(人/小鼠/大鼠)。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Thabat Khatib et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 73(3), 935-954 (2019-12-31)
Retinoic acid has been previously proposed in the treatment of Alzheimer's disease (AD). Here, five transgenic mouse models expressing AD and frontotemporal dementia risk genes (i.e., PLB2APP, PLB2TAU, PLB1Double, PLB1Triple, and PLB4) were used to investigate if consistent alterations exist
Fabio Da Silva et al.
eLife, 10 (2021-10-09)
Retinoic acid (RA) is an essential signaling molecule for cardiac development and plays a protective role in the heart after myocardial infarction (MI). In both cases, the effect of RA signaling on cardiomyocytes, the principle cell type of the heart