主要文件
ABN1658
Sigma-Aldrich
抗-pro-TRH
serum, from rabbit
别名:
anti-thyrotropin-releasing hormone, anti-Ps4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
IF
WB
物種活性:
rat
技術:
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
citations:
1
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
物種活性(以同源性預測)
mouse
技術
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Trh(25569)
一般說明
促甲状腺素释放激素前体(UniProt:P01150;也称Pro-TRH、甲状腺素原、TRH、TSH释放因子、促甲状腺素释放因子、TRF)由大鼠Trh基因(基因ID:25569)编码。TRH 是分泌性下丘脑蛋白,通过垂体门脉系统在正中隆起和垂体之间移动。它可作为脑垂腺前叶中TSH生物合成的调节因子,并可作为中枢和周围神经系统的神经递质/神经调质。Pro-TRH (TRH增强肽:Ps4)由TRH共合成,可作为含TRH神经元的标志物。和TRH相似,pro-TRH具有生物活性。
特異性
该多克隆抗体可检测大鼠下丘脑和脊髓中含促甲状腺素释放激素的神经元。
免疫原
对应于10个氨基酸的线性肽
應用
免疫荧光分析:一个代表性批次在大鼠正中隆起和L2脊髓组织中检测到pro-TRH。(材料由明尼苏达大学Martin Wessendorf博士提供)
免疫荧光分析:一个代表性批次在大鼠脑干&大鼠脊髓组织中检测到pro-TRH。(Wessendorf, M.W., et. al. (1990).J Histochem Cyotchem.38(12):1859-77)。
抗-pro-TRH(货号ABN1658)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向促甲状腺素释放激素前体,并已在免疫免疫荧光和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在大鼠下丘脑组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg大鼠下丘脑组织裂解物中检测到pro-TRH。
標靶描述
观察值为〜29 kDa;计算值为29.28 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
含 0.09% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Ian E Gonzalez et al.
Endocrinology, 162(6) (2021-04-10)
The paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVH) is a heterogeneous collection of neurons that play important roles in modulating feeding and energy expenditure. Abnormal development or ablation of the PVH results in hyperphagic obesity and defects in energy expenditure whereas