主要文件
ABE991
Sigma-Aldrich
抗-NeuroD1 抗体
serum, from rabbit
别名:
Neurogenic differentiation factor 1, NeuroD1, Beta-cell E-box transcriptional activator 2, Beta2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse
技術
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
NeuroD1是一种转录激活因子,与p300转录共激活因子蛋白结合,可促进许多重要分化途径的表达,如促进形成早期视网膜神经节细胞、内耳感觉神经元、形成小脑或海马齿状回细胞层的粒细胞、胰腺的内分泌胰岛细胞和小肠的肠内分泌细胞的那些途径。NeuroD1 是无长突细胞命运、树突形态发生和小脑皮层维持所必需的。通过与染色质的结合,NeuroD1有助于调节许多其它神经形成的关键转录调节因子的表达。NeuroD1在发育中的脑和胰腺表达,也在CNS和PNS系统中分化的神经元中表达。NeuroD1的破坏导致大鼠早逝,出现体内发育和功能缺陷,说明该因子在许多系统发育中的关键作用。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于小鼠NeuroD1。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次在发育中的垂体组织中检测到NeuroD1(Lavoie, P., et al. (2008).Molecular Endocrinology.22:1647-1657)。
染色质免疫沉淀分析: 一个代表性批次使AtT-20细胞裂解物中的NeuroD1免疫沉淀(Langlais, D., et al. (2011)Molecular Endocrinology.25:348-359)。
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
该抗-NeuroD1抗体经验证可用于蛋白质印迹、染色质免疫沉淀(ChIP)和免疫组织化学中检测NeuroD1。
品質
通过蛋白质印迹对大鼠脑组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:1,000 稀释液在10 µg大鼠脑组织裂解液中检测到NeuroD1。
標靶描述
观察值〜40 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Pierre-Luc Lavoie et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 22(7), 1647-1657 (2008-04-05)
Cell-specific expression of the pituitary proopiomelanocortin (POMC) gene depends on the combinatorial action of a large number of DNA-binding transcription factors (TFs). These include general and cell-restricted factors, as well as factors that act as effectors of signaling pathways. We
A pituitary-specific enhancer of the POMC gene with preferential activity in corticotrope cells.
Langlais, D; Couture, C; Sylvain-Drolet, G; Drouin, J
Molecular Endocrinology null