Merck
所有图片(4)
主要文件
ABE1029
Sigma-Aldrich
乙酰化组蛋白H4抗体(Lys122)
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (pLys122)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3,也称为组蛋白H3.1t (H3/t)、H3t、H3/g,由基因名称HIST3H3/H3FT编码,是核小体的核心组分。 核小体将DNA包裹并压缩到染色质中,从而限制了DNA进入需要DNA作为模板的细胞机制的可及性。 因此,组蛋白在转录调控、DNA修复、DNA复制和染色体稳定性中起着核心作用。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,与串珠′结构上的′珠核小体结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。组蛋白H3的高水平磷酸化与有丝分裂有关。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人乙酰化组蛋白H3(Lys122)C端附近。
表位:近C端
應用
乙酰化组蛋白H3(Lys122)抗体是一种针对乙酰化组蛋白H3(Lys122)的抗体,可用于WB、ICC、DB、IP。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:250稀释液在HeLa和A431细胞中检测到乙酰化组蛋白H3(Lys122)。
斑点印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液在具有各种修饰的组蛋白肽中检测到乙酰化组蛋白H3(Lys122)。
免疫沉淀分析:10 µg的代表性批次可免疫沉淀500 µg经丁酸钠处理的HeLa酸提取物中的乙酰化组蛋白H3(Lys122)。
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对丁酸钠处理的HeLa酸提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg经丁酸钠处理的HeLa酸提取物中检测到乙酰化组蛋白H3(Lys122)。
標靶描述
可观察到约17 kDa的条带
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1