主要文件
ABE1008
Sigma-Aldrich
抗配体依赖性核受体相互作用因子1抗体
0.5 mg/mL, from rabbit
别名:
Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1, LRIF1, RIF1, C1orf103, Receptor-interacting factor 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
primate (based on 100% sequence homology)
濃度
0.5 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LRIF1(55791)
一般說明
配体依赖性核受体相互作用因子 1(LRIF1),也称 RIF1、受体相互作用因子 1,由LRIF1/C1orf103/RIF1基因编码。维甲酸受体(RAR)是配体依赖性转录因子,在细胞分化、胚胎发育和肿瘤抑制中起关键作用。RAR转录活性受到数目不断增多的核受体(NR)共调节因子(coregulator)家族的介导。 配体依赖性核受体相互作用因子 1(LRIF1)就是这种共调节因子。 配体依赖性核受体相互作用因子 1(LRIF1)是配体诱导的维甲酸受体α转录活性的抑制因子。配体依赖性核受体相互作用因子 1(LRIF1)在各种组织和细胞中普遍表达,并且仅位于细胞核,对核基质有特异性。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人配体依赖性核受体相互作用因子1的C末端附近区域。
表位:近C端
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次的1:100稀释液在HeLa、A431、HepG2和NIH/3T3细胞中检测到配体依赖性核受体相互作用因子 1。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
该抗配体依赖性核受体相互作用因子 1抗体经验证可用于蛋白质印迹&IHC中检测配体依赖性核受体相互作用因子 1。
品質
通过蛋白质印迹在SH-SY5Y细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000 稀释液在10 µg SH-SY5Y细胞裂解物中检测到配体依赖性核受体相互作用因子 1。
標靶描述
观测值〜100 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Darina Šikrová et al.
Communications biology, 6(1), 677-677 (2023-06-29)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is caused by the epigenetic derepression of the 4q-linked D4Z4 macrosatellite repeat resulting in inappropriate expression of the D4Z4 repeat-encoded DUX4 gene in skeletal muscle. In 5% of FSHD cases, D4Z4 chromatin relaxation is due to