主要文件
AB9864
Sigma-Aldrich
抗NMDAR1抗体,兔单克隆
culture supernatant, clone 1.17.2.6, Chemicon®
别名:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1.17.2.6, monoclonal
物種活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
N-甲基-D-门冬氨酸受体(NMDAR)是离子通道型受体的三种药理学上不同的亚型之一,它们通过内源性氨基酸L-谷氨酸介导大脑中的大多数兴奋性神经传递。MDARs形成通常由两个成分组成的异聚复合物,即NR1亚基和NR2亚基。两种蛋白在整个大脑中均弱表达,但定位在蕈状体的树突区域。NMDAR通道对Ca2+和Na+具有高渗透性,其开放需要同时结合谷氨酸和突触后膜去极化。激活的NMDAR通道允许钙流入突触后细胞,在那里钙触发一系列生化事件,从而产生突触变化。因为NMDAR与行为可塑性的潜在关系,在果蝇中已被广泛研究。已经鉴定出一种新鉴定的包含80多种不同蛋白质的NMDAR复合物。 NMDAR复合物成分的遗传和药理学破坏导致在啮齿动物中产生学习障碍,进一步将行为可塑性与突触可塑性联系起来。
特異性
使用Hollmann,M.等人(1993)定义的命名法,所使用的原始序列对剪接变体NR1-1a,NR1-1b,NR1-2a,NR1-2b具有选择性。这些似乎是大鼠脑中表达的主要剪接变体(Sugihara H, et al., 1992)。与其他谷氨酸受体亚基无交叉反应。 蛋白质印迹分析表明,该兔单克隆抗体标记了对应于大鼠脑裂解物中的NMDAR1的约120 kD的单条带。
在小鼠中的反应性较弱。 在减少的蛋白质印迹上,观察到与大鼠匹配的条带,但在免疫组化中的测试未成功。 基于针对相同肽序列制备的另一种抗体与这些物种反应的事实,预期该抗体也将与猴、沙鼠、兔、猫和鱼发生反应。
免疫原
对应于大鼠NMDA受体亚基C末端的合成肽(目录号AG344)。 {氨基酸909-938大鼠NMDAR1{LQNQKDTVLPRRAIERE EGQLQLCSRHRES}
表位:氨基酸909-938
應用
免疫组化:
AB9864可用于使用4%多聚甲醛或多聚甲醛/戊二醛固定的大鼠组织。建议光学显微镜检查的工作稀释度为1:1,000-1:2,000。
蛋白质印迹法:
1:1,000-1:2,000,在大鼠脑裂解物上使用ECL。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经递质& 受体
研究类别
神经科学
该抗NMDAR1抗体经过验证可用于IH、WB中检测NMDAR1。
品質
通过蛋白质印迹对大鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1000稀释液在10 μg大鼠脑裂解物中检测到NMDAR1
標靶描述
120kda
聯結
替代品:AB1516;07-362
外觀
含0.05%叠氮化钠的兔单克隆上清液。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
脑组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Pilocapine alters NMDA receptor expression and function in hippocampal neurons: NADPH oxidase and ERK12 mechanisms.
Di Maio R, Mastroberardino PG, Hu X, Montero L, Greenamyre JT
Neurobiology of Disease null
Iván Fernández-Lamo et al.
The European journal of neuroscience, 30(4), 679-692 (2009-08-19)
Activity-dependent changes taking place at the hippocampal perforant pathway-dentate gyrus synapse during classical eyeblink conditioning were recorded in adult thyroidectomized (hypothyroid) and control (euthyroid) rats, and in animals treated with thyroid hormones 20 days after thyroidectomy (recovery rats). The aim
Brooke L Sinnen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(45), 11532-11543 (2016-12-03)
Beta amyloid (Aβ) triggers the elimination of excitatory synaptic connections in the CNS, an early manifestation of Alzheimer's disease. Oligomeric assemblies of Aβ peptide associate with excitatory synapses resulting in synapse elimination through a process that requires NMDA-type glutamate receptor
Expression of the Hippocampal NMDA Receptor GluN1 Subunit and Its Splicing Isoforms in Schizophrenia: Postmortem Study.
Vrajova, Monika, et al.
Neurochemical Research (2010)
Glutamate co-transmission from developing medial nucleus of the trapezoid body--lateral superior olive synapses is cochlear dependent in kanamycin-treated rats.
Lee JH, Pradhan J, Maskey D, Park KS, Hong SH, Suh MW, Kim MJ, Ahn SC
Biochemical and biophysical research communications null