主要文件
AB9234
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
别名:
Anti-oligomer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗淀粉样蛋白寡聚体抗体,αβ,寡聚体, serum, Chemicon®
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, eukaryotes, mouse
物種活性(以同源性預測)
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APP(351)
一般說明
淀粉样蛋白单体蛋白有时可以寡聚化为破坏性淀粉样蛋白原纤维。 非疾病相关蛋白的淀粉样构象可以通过部分蛋白错误折叠或变性产生。 在疾病状态的寡聚化中,广泛的淀粉样蛋白寡聚化会在与阿尔茨海默’病相关的神经组织中形成斑块。
特異性
可识别淀粉样蛋白寡聚体。该抗体识别全部类型的淀粉样蛋白寡聚体。该抗体似乎可识别肽骨架表位,其在淀粉样蛋白寡聚体常见,但在天然蛋白,淀粉样单体或成熟淀粉样蛋白原纤维中未发现。该抗体被称为A11。
免疫原
表位:寡聚
應用
免疫组化:
先前批次使用1:1,000-1:10,000的浓度。
免疫沉淀:
先前批次使用了1:1,000的浓度。建议的细胞裂解缓冲液为RIPA。建议的捕获剂是磁珠(Dynabeads)。已知共沉淀多肽:淀粉样蛋白β,α突触核蛋白寡聚体。
ELISA(直接):
先前批次的该抗体已用于ELISA。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗淀粉样蛋白寡聚体抗体,αβ,寡聚是一种抗淀粉样蛋白寡聚体的抗体,用于ELISA、IF、IH、IH(P)、IP &WB。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
品質
已通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500的稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到淀粉样蛋白寡聚体。
外觀
兔血清。不含防腐剂。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Clustering and internalization of toxic amylin oligomers in pancreatic cells require plasma membrane cholesterol.
Trikha, S; Jeremic, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Hsp104 catalyzes formation and elimination of self-replicating Sup35 prion conformers.
Shorter, James and Lindquist, Susan
Science (New York, N.Y.), 304, 1793-1797 (2004)
Kaolin-induced chronic hydrocephalus accelerates amyloid deposition and vascular disease in transgenic rats expressing high levels of human APP.
Silverberg, GD; Miller, MC; Pascale, CL; Caralopoulos, IN; Agca, Y; Agca, C; Stopa, EG
Fluids and Barriers of the Cns null
Toxic prefibrillar ?-synuclein amyloid oligomers adopt a distinctive antiparallel ?-sheet structure.
Celej, Maria Soledad, et al.
The Biochemical Journal, 443, 719-726 (2012)
Inhibition of Alzheimer's amyloid toxicity with a tricyclic pyrone molecule in vitro and in vivo.
Hyun-Seok Hong,Sandeep Rana,Lydia Barrigan,Aibin Shi,Yi Zhang,Feimeng Zhou,Lee-Way Jin,Duy H Hua
Journal of Neurochemistry null