純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Map2(25595)
一般說明
微管相关蛋白2(UniProt:P14635;也称为MAP-2)由大鼠Map2(也称为Mtap2)基因(基因ID:25595)编码。MAP是一组结合并稳定微管的蛋白质。MAP4普遍表达,而MAP1和MAP2主要在神经元中表达。MAP2是细胞骨架蛋白,可稳定微管并阻止其解聚,也可能对微管有硬化作用。MAP-2在脑神经元微管组装中起重要作用。它还与神经丝和肌动蛋白丝结合,从而促进微管、其他细胞骨架元件和细胞器之间的相互作用。已经描述了MAP2的四种不同的亚型,它们通过羧基末端附近的结构域与微管结合。MAP2亚型仅在神经元细胞中表达,并在细胞体和树突中特异性表达。在中枢神经系统中,MAP-2仅限于神经元细胞体和树突。然而,一些轴突也可能有少量的MAP-2。MAP-2通常包含MAP-2a和MAP-2b,各约280kDa,以及分子量较低的MAP2c,后者存在于发育神经系统的神经元分化过程中。MAP-2是神经元标记物,在培养的神经元中首次表达时,MAP-2在整个细胞中均匀分布。然而,随着树突的随后发展,它被选择性地定位。MAP-2可以通过MAP/微管亲和调节激酶(MARK1或MARK2)在K-X-G-S基序的丝氨酸残基上磷酸化,从而导致微管脱离并解体。
特異性
该多克隆抗体可检测小鼠和大鼠组织中的MAP2。
免疫原
KLH偶联三肽,来自大鼠MAP-2的N和C末端区。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠大脑皮层和人肾组织中检测到MAP-2。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的代表性批次在10 µg大鼠脑微粒体制剂中检测到MAP-2。
免疫组织化学分析:1 µg/mL的代表性批次在大鼠原代皮层细胞中检测到MAP-2。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的代表性批次在10 µg大鼠脑微粒体制剂中检测到MAP-2。
免疫组织化学分析:1 µg/mL的代表性批次在大鼠原代皮层细胞中检测到MAP-2。
抗MAP-2,目录号AB5622-I,是靶向微管相关蛋白2的高度特异性兔多克隆抗体,已经在免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过免疫组织化学在小鼠小脑组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体的1:1,000稀释液在小鼠脑组织中检测到MAP-2。
免疫组织化学分析:该抗体的1:1,000稀释液在小鼠脑组织中检测到MAP-2。
標靶描述
观察值为〜280 kDa;计算值为202.41 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
The Journal of cell biology, 218(12), 4141-4156 (2019-10-12)
Niemann-Pick type C1 (NPC1) protein is essential for the transport of externally derived cholesterol from lysosomes to other organelles. Deficiency of NPC1 underlies the progressive NPC1 neurodegenerative disorder. Currently, there are no curative therapies for this fatal disease. Given the
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(12), 2598-2612 (2022-02-06)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is caused by mutations in Tsc1 or Tsc2, whose gene products inhibit the small G-protein Rheb1. Rheb1 activates mTORC1, which may cause refractory epilepsy, intellectual disability, and autism. The mTORC1 inhibitors have been used for TSC