主要文件
AB5312
Sigma-Aldrich
抗生长相关蛋白43抗体
serum, Chemicon®
别名:
GAP-43, Neuromodulin, B-50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, monkey, rat, feline, bovine
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GAP43(2596)
一般說明
GAP-43是分化神经元的常见标志物,在轴突生长过程中通过发育或再生神经元以升高的水平表达。尽管GAP-43是与轴突生长锥(和突触)的细胞质表面相关的完整膜蛋白,但树突状生长锥中却不存在。在成人大脑中,GAP-43在认为发生记忆形成的突触前区域(例如额叶皮层,边缘系统和海马)以高浓度发现。PKC(人,小鼠,大鼠和牛GAP-43上的Ser41或鸡和非洲爪蟾GAP-43上的Ser42)对GAP-43的磷酸化与某些形式的突触可塑性特别相关。
特異性
无论蛋白磷酸化状态如何,AB5312都能特异性识别GAP-43。这种抗血清在文献中被称为CG-1。
免疫原
从猫脑中纯化GAP-43(McIntosh和Parkinson,1990)。
應用
免疫细胞化学:1:10 -1:400小鼠原代神经元,NTera2神经元。
免疫组织化学1:20 00成人视觉皮层冠状面切片(McIntosh和Parkinson, 1990)。AB5312已被用于小鼠嗅球4%多聚甲醛固定石蜡包埋组织切片的GAP-43染色(Legrier, 2001)。
蛋白质印迹:1:500 - 1:1,000。在成人视觉皮层蛋白提取物的蛋白质印迹上检测到约50 kDa的单个条带(McIntosh和Parkinson,1990)。
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经再生医学
信号神经科学
研究类别
神经科学
该抗生长相关蛋白43抗体经过验证可用于IC、IH、IH(P)、IP、WB中抗生长相关蛋白43的检测。
標靶描述
23.6kda
外觀
未纯化
血清。 液体,含0.02%叠氮化钠中作为防腐剂。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
已进行脊神经结扎的大鼠背根神经节组织,培养神经元
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Histopathological substrate for chronic atrial fibrillation in humans.
Nguyen, BL; Fishbein, MC; Chen, LS; Chen, PS; Masroor, S
Heart Rhythm : the Official Journal of the Heart Rhythm Society null
Age-related changes in cell density and the proliferation rate of olfactory ensheathing cells in the lamina propria of postnatal mouse olfactory mucosa.
Kenta Watanabe, Kenji Kondo, Naonobu Takeuchi, Ken-ichi Nibu, Kimitaka Kaga
Brain Research null
GAP-43 in the cat visual cortex during postnatal development.
McIntosh, H, et al.
Visual Neuroscience, 4, 585-593 (1990)
Polysialic acid limits choline acetyltransferase activity induced by brain-derived neurotrophic factor.
Burgess, Alison and Aubert, Isabelle
Journal of Neurochemistry, 99, 797-806 (2006)
GAP-43 in adult visual cortex.
McIntosh, H and Parkinson, D
Brain Research, 518, 324-328 (1990)